2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23252-1G OR23252-250MG
APOSOR23252-1GEA 139 EUR
APOSOR23252-1G APOSOR23252-250MG
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682016
Núm. CAS: 321309-43-7