5-Benzotriazolecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23258-100G OR23258-25G OR23258-5G
APOSOR23258-100GEA 0 EUR
APOSOR23258-100G APOSOR23258-25G APOSOR23258-5G
5-Benzotriazolecarboxylic acid
5-Benzotriazolecarboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012318
Núm. CAS: 23814-12-2