4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23259-1G OR23259-250MG
APOSOR23259-1GEA 236 EUR
APOSOR23259-1G APOSOR23259-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
Formula: C₉H₆N₂O₂S
Pto. de fusión: 230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085167
Núm. CAS: 187999-31-1