Deoxi-Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamida)propil]deoxicolamida)
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Deoxy-bigchap
OR2325T-1G
OR2325T-250MG
APOSOR2325T-1GEA
328
EUR
APOSOR2325T-1G
APOSOR2325T-250MG
Deoxi-Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamida)propil]deoxicolamida)
Deoxy-big CHAP (N,N-bis[3-(D-gluconamido)propyl]deoxycholamide)
A nonionic detergent with properties comparable to CHAPS & CHAPSO but with reduced electrostatic interactions.
Formula:
C₄₂H₇₅N₃O₁₅ MW: 862,05 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00161482 Núm. CAS: 86303-23-3 |