(±)-Bromuro de tetrahidrofurfurilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23265-100G OR23265-500G
APOSOR23265-100GEA 163 EUR
APOSOR23265-100G APOSOR23265-500G
(±)-Bromuro de tetrahidrofurfurilo 95%
(±)-Bromuro de tetrahidrofurfurilo
Formula: C₅H₉BrO
Pto. Ebullición: 170…171 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016894
Núm. CAS: 1192-30-9
EINECS: 214-750-3