(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23268-5G
APOSOR23268-5GEA 65.4 EUR
APOSOR23268-5G
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol 98%
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,2423 g/mol
Pto. de fusión: 96…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01057413
Núm. CAS: 280556-71-0