6-Morpholinonicotinoyl chloride, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23271-1G OR23271-5G OR23271-10G
APOSOR23271-1GEA 77 EUR
APOSOR23271-1G APOSOR23271-5G APOSOR23271-10G
6-Morpholinonicotinoyl chloride, grado técnico
6-Morpholinonicotinoyl chloride
Formula: C₁₀H₁₁ClN₂O₂
Pto. de fusión: 122…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02681966
Núm. CAS: 313350-36-6
UN: 3261
ADR: 8,III