6-Morpholinonicotinaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Morpholinylpyridine-3-carboxaldehyde
OR23273-1G OR23273-250MG
APOSOR23273-1GEA 0 EUR
APOSOR23273-1G APOSOR23273-250MG
6-Morpholinonicotinaldehyde
6-Morpholinonicotinaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,22 g/mol
Pto. de fusión: 88…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03659703
Núm. CAS: 173282-60-5