2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23282-1G OR23282-5G
APOSOR23282-1GEA 30.6 EUR
APOSOR23282-1G APOSOR23282-5G
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂S
Pto. de fusión: 173…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00141954
Núm. CAS: 7113-10-2