4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23287-1G OR23287-5G OR23287-10G
APOSOR23287-1GEA 105 EUR
APOSOR23287-1G APOSOR23287-5G APOSOR23287-10G
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
Formula: C₁₀H₈ClNS
Pto. de fusión: 49…50 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00723503
Núm. CAS: 4771-31-7
UN: 3261
ADR: 8,III