4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23288-1G OR23288-250MG OR23288-5G
APOSOR23288-1GEA 24.8 EUR
APOSOR23288-1G APOSOR23288-250MG APOSOR23288-5G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,18 g/mol
Pto. de fusión: 263…272 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682056
Núm. CAS: 16209-00-0