4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23291-25G
APOSOR23291-25GEA 115 EUR
APOSOR23291-25G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 97%
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,1833 g/mol
Pto. de fusión: 82…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02681938
Núm. CAS: 99662-34-7