(4-Pyrazol-1-ylphenyl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-Pyrazol-1-yl-phenyl)methanol
OR23294-1G
OR23294-25G
OR23294-5G
APOSOR23294-1GEA
21.9
EUR
APOSOR23294-1G
APOSOR23294-25G
APOSOR23294-5G
(4-Pyrazol-1-ylphenyl)methanol
(4-Pyrazol-1-ylphenyl)methanol
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O MW: 174,2000 g/mol Pto. de fusión: 76…87 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02682057 Núm. CAS: 143426-49-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...