(4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23296-1G OR23296-250MG OR23296-5G
APOSOR23296-1GEA 137 EUR
APOSOR23296-1G APOSOR23296-250MG APOSOR23296-5G
(4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanamine
(4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanamine
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Pto. de fusión: 75…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682058
Núm. CAS: 368870-03-5
UN: 3259
ADR: 8,III