4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23297-1G OR23297-25G OR23297-5G
APOSOR23297-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23297-1G APOSOR23297-25G APOSOR23297-5G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
Formula: C₉H₉N₃
Pto. de fusión: 54…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00626298
Núm. CAS: 17635-45-9