4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(1-Imidazolyl)benzoic acid
OR23298-1G OR23298-500MG OR23298-5G
APOSOR23298-1GEA 42.2 EUR
APOSOR23298-1G APOSOR23298-500MG APOSOR23298-5G
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 305 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00586645
Núm. CAS: 17616-04-5