4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(1-Imidazolyl)benzaldehyde, 1-(4-Formylphenyl)imidazole, 4-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
OR23299-1G OR23299-10G
APOSOR23299-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23299-1G APOSOR23299-10G
4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₈N₂O
Pto. de fusión: 153…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209977
Núm. CAS: 10040-98-9