(4-Imidazol-1-ylphenyl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(1H-Imidazol-1-yl)benzyl alcohol, (4-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol
OR23300-1G
APOSOR23300-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23300-1G
(4-Imidazol-1-ylphenyl)methanol 95%
(4-Imidazol-1-ylphenyl)methanol
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,2000 g/mol
Pto. de fusión: 110…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682059
Núm. CAS: 86718-08-3