4-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(1-Imidazolyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanophenyl)imidazole, 4-(1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
OR23301-5G
APOSOR23301-5GEA 75.4 EUR
APOSOR23301-5G
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile
Formula: C₁₀H₇N₃
MW: 169,1800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00127147
Núm. CAS: 25372-03-6