4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-[1,2,4]Triazol-1-yl-benzoic acid
OR23304-1G
OR23304-250MG
APOSOR23304-1GEA
59.6
EUR
APOSOR23304-1G
APOSOR23304-250MG
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoic acid
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoic acid
Formula:
C₉H₇N₃O₂ MW: 189,1708 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02682060 Núm. CAS: 162848-16-0 |