4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Formylphenyl)-1,2,4-triazole, 4-(1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
OR23305-1G OR23305-5G
APOSOR23305-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23305-1G APOSOR23305-5G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇N₃O
MW: 173,1714 g/mol
Pto. de fusión: 149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02681969
Núm. CAS: 27996-86-7