(4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23307-1G OR23307-5G
APOSOR23307-1GEA 42.2 EUR
APOSOR23307-1G APOSOR23307-5G
(4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol
(4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol
Formula: C₉H₉N₃O
Pto. de fusión: 124…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682061
Núm. CAS: 143426-50-0