4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Carboxyphenyl)-4-methylpiperazine, 4-(4-Methylpiperazinyl)benzoic acid
OR23308-1G OR23308-250MG OR23308-5G
APOSOR23308-1GEA 24.8 EUR
APOSOR23308-1G APOSOR23308-250MG APOSOR23308-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₂
MW: 220,2700 g/mol
Pto. de fusión: 270…272 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682063
Núm. CAS: 86620-62-4