4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23309-25G
APOSOR23309-25GEA 127 EUR
APOSOR23309-25G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₆N₂O
MW: 204,2682 g/mol
Pto. de fusión: 41…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00452233
Núm. CAS: 27913-99-1