3-(Chloromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2331-1G OR2331-25G OR2331-5G
APOSOR2331-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2331-1G APOSOR2331-25G APOSOR2331-5G
3-(Chloromethyl)benzoic acid
3-(Chloromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇ClO₂
Pto. de fusión: 136…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191922
Núm. CAS: 31719-77-4
UN: 3261
ADR: 8,II