6-Fenoxi-3-formilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Phenoxynicotinaldehyde, 6-Phenoxypyridine-3-carboxaldehyde
OR23319-250MG OR23319-100MG
APOSOR23319-250MGEA 0 EUR
APOSOR23319-250MG APOSOR23319-100MG
6-Fenoxi-3-formilpiridina
6-Fenoxi-3-formilpiridina
Formula: C₁₂H₉NO₂
MW: 199.21 g/mol
Pto. de fusión: 102…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02681950
Núm. CAS: 173282-69-4