6-Phenoxypyridin-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR23323-1G
OR23323-25G
OR23323-5G
APOSOR23323-1GEA
21.9
EUR
APOSOR23323-1G
APOSOR23323-25G
APOSOR23323-5G
6-Phenoxypyridin-3-amine
6-Phenoxypyridin-3-amine
Formula:
C₁₁H₁₀N₂O MW: 186.22 g/mol Pto. de fusión: 71…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01692449 Núm. CAS: 25194-67-6 |