2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23330-1G OR23330-250MG
APOSOR23330-1GEA 98.6 EUR
APOSOR23330-1G APOSOR23330-250MG
2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂
Pto. de fusión: 210…211 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682072
Núm. CAS: 127958-10-5