3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
OR23348-250MG
APOSOR23348-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR23348-250MG
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2 g/mol
Pto. de fusión: 175…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02656610
Núm. CAS: 61471-45-2