3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23357-1G OR23357-250MG OR23357-5G
APOSOR23357-1GEA 58 EUR
APOSOR23357-1G APOSOR23357-250MG APOSOR23357-5G
3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
Formula: C₉H₉NOS
Pto. Ebullición: 104…108 °C/1,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052578
Núm. CAS: 107073-27-8