1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
OR23361-1G OR23361-5G OR23361-100MG
APOSOR23361-1GEA 68.3 EUR
APOSOR23361-1G APOSOR23361-5G APOSOR23361-100MG
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid 95%
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₈N₂O₂S
MW: 196,224 g/mol
Pto. de fusión: 260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126746
Núm. CAS: 25252-46-4