5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23368-250MG OR23368-1G
APOSOR23368-250MGEA 212 EUR
APOSOR23368-250MG APOSOR23368-1G
5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde 90%
5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₅NO₂S
MW: 179,2 g/mol
Pto. de fusión: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086160
Núm. CAS: 465514-11-8