Nitrito de terc-butilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2337-100G OR2337-25G OR2337-500G
APOSOR2337-100GEA 71.2 EUR
APOSOR2337-100G APOSOR2337-25G APOSOR2337-500G
Nitrito de terc-butilo 95%
Nitrito de terc-butilo
Formula: C₄H₉NO₂
Pto. Ebullición: 61…63 °C
Densidad: 0,867 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –10 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002055
Núm. CAS: 540-80-7
EINECS: 208-757-0
UN: 2351
ADR: 3,II