2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23376-1G OR23376-5G
APOSOR23376-1GEA 87 EUR
APOSOR23376-1G APOSOR23376-5G
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₈O₃
Pto. de fusión: 116…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086168
Núm. CAS: 1914-60-9