5-Phenylnicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23382-1G OR23382-250MG
APOSOR23382-1GEA 0 EUR
APOSOR23382-1G APOSOR23382-250MG
5-Phenylnicotinic acid
5-Phenylnicotinic acid
Formula: C₁₂H₉NO₂
MW: 199.21 g/mol
Pto. de fusión: 260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086176
Núm. CAS: 10177-12-5