[2-(4-Morpholinyl)phenyl]methanamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Morpholin-4-yl)benzylamine
OR23385-1G OR23385-5G
APOSOR23385-1GEA 137 EUR
APOSOR23385-1G APOSOR23385-5G
[2-(4-Morpholinyl)phenyl]methanamine 97%
[2-(4-Morpholinyl)phenyl]methanamine
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
MW: 192,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086183
Núm. CAS: 204078-48-8
UN: 2735
ADR: 8,III