1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23386-1G OR23386-250MG
APOSOR23386-1GEA 109 EUR
APOSOR23386-1G APOSOR23386-250MG
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,180 g/mol
Pto. de fusión: 182…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463580
Núm. CAS: 1133-77-3