5-Bromobenzo[b]tiofeno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromobenzothiophene
OR23397-5G
OR23397-25G
APOSOR23397-5GEA
81.2
EUR
APOSOR23397-5G
APOSOR23397-25G
5-Bromobenzo[b]tiofeno 98%
5-Bromobenzo[b]tiofeno
Formula:
C₈H₅BrS Pto. Ebullición: 105…107 °C/10mmHg Pto. de fusión: 44…48 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03069318 Núm. CAS: 4923-87-9 |