3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23399-1G
APOSOR23399-1GEA 36.4 EUR
APOSOR23399-1G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,0300 g/mol
Pto. de fusión: 80…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014556
Núm. CAS: 4926-47-0