4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: [4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methylamine
OR23401-1G OR23401-250MG
APOSOR23401-1GEA 484 EUR
APOSOR23401-1G APOSOR23401-250MG
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
Formula: C₁₁H₁₂N₂
MW: 172,23 g/mol
Pto. de fusión: 81…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03659728
Núm. CAS: 465514-27-6
UN: 3259
ADR: 8,III