4-Metoxibenzonitrilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
OR23419-100G OR23419-25G OR23419-500G
APOSOR23419-100GEA 89.9 EUR
APOSOR23419-100G APOSOR23419-25G APOSOR23419-500G
4-Metoxibenzonitrilo 99%
4-Metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Pto. Ebullición: 256…257 °C/765mmHg
Pto. de fusión: 57…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001818
Núm. CAS: 874-90-8
EINECS: 212-871-6