2-Cloro-3-iodopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2342-100G OR2342-25G OR2342-5G
APOSOR2342-100GEA 120 EUR
APOSOR2342-100G APOSOR2342-25G APOSOR2342-5G
2-Cloro-3-iodopiridina
2-Cloro-3-iodopiridina
Formula: C₅H₃ClIN
MW: 239,44 g/mol
Pto. de fusión: 93…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00661298
Núm. CAS: 78607-36-0