2-(Methylsulphanyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydroiodide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Methylthio)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine hydroiodide
OR23426-1G OR23426-5G
APOSOR23426-1GEA 36.4 EUR
APOSOR23426-1G APOSOR23426-5G
2-(Methylsulphanyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydroiodide
2-(Methylsulphanyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydroiodide
Formula: C₅H₁₁IN₂S
MW: 258,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00829842
Núm. CAS: 5445-73-8