2-(2,3,4,5,6-Pentamethylbenzoyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR23506-10G OR23506-1G OR23506-5G
APOSOR23506-10GEA 296 EUR
APOSOR23506-10G APOSOR23506-1G APOSOR23506-5G
2-(2,3,4,5,6-Pentamethylbenzoyl)benzoic acid
2-(2,3,4,5,6-Pentamethylbenzoyl)benzoic acid
Formula: C₁₉H₂₀O₃
MW: 296,37 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051629
Núm. CAS: 111385-66-1