1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2350T-1G OR2350T-5G
APOSOR2350T-1GEA 69.6 EUR
APOSOR2350T-1G APOSOR2350T-5G
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
A highly selective calcium-ion chelating reagent.
Formula: C₂₂H₂₄N₂O₁₀
Pto. de fusión: 189…190 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036255
Núm. CAS: 85233-19-8