Ninhidrina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2351-25G OR2351-100G OR2351-500G
APOSOR2351-25GEA 0 EUR
APOSOR2351-25G APOSOR2351-100G APOSOR2351-500G
Ninhidrina 99%
Ninhidrina
Formula: C₉H₆O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003791
Núm. CAS: 485-47-2
EINECS: 207-618-1