2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-(2,3,4,5,6-Pentamethylphenyl)-2-phenylethan-1-one
OR23525-10G
OR23525-1G
OR23525-5G
APOSOR23525-10GEA
346
EUR
APOSOR23525-10G
APOSOR23525-1G
APOSOR23525-5G
2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone
2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone
Formula:
C₁₉H₂₂O MW: 266,38 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052403 Núm. CAS: 147834-57-9 |