1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl)ethanone, 3'-(Chloromethyl)-4'-methoxyacetophenone
OR23533-1G OR23533-25G OR23533-5G
APOSOR23533-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23533-1G APOSOR23533-25G APOSOR23533-5G
1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198,65 g/mol
Pto. de fusión: 116…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045267
Núm. CAS: 62581-82-2
UN: 3261
ADR: 8,III