Ácido galactarico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Galactaric acid, rel-(2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid, (2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid
OR2356-1KG OR2356-500G
APOSOR2356-1KGEA 122 EUR
APOSOR2356-1KG APOSOR2356-500G
Ácido galactarico 97%
Ácido galactarico
Formula: C₆H₁₀O₈
MW: 210,14 g/mol
Pto. de fusión: 210…230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004239
Núm. CAS: 526-99-8
EINECS: 208-404-0