Ácido 4-clorosalicilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2357-25G OR2357-100G
APOSOR2357-25GEA 21.9 EUR
APOSOR2357-25G APOSOR2357-100G
Ácido 4-clorosalicilico 98%
Ácido 4-clorosalicilico
Formula: C₇H₅ClO₃
Pto. de fusión: 209…213 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002449
Núm. CAS: 5106-98-9
EINECS: 225-829-7